3,5-Difluorobenzophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₃H₈F₂O Punto di ebollizione: 117 °C/5mmHg Punto di fusione: 57…59 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00061140 CAS Number: 179113-89-4 |