Stampa…

3,4'-Difluorobenzophenone 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: (3-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)methanone

PC2695-1G PC2695-5G PC2695-10G
APOSPC2695-1GEA 39.4 EUR
APOSPC2695-1G APOSPC2695-5G APOSPC2695-10G
3,4'-Difluorobenzophenone 98%
3,4'-Difluorobenzophenone
Formula: C₁₃H₈F₂O
Peso molecolare: 218,2000 g/mol
Punto di fusione: 56…59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070811
CAS Number: 345-71-1

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR