Stampa…
3,3'-Difluorobenzophenone 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Bis(3-fluorophenyl)methanone, Bis(3-fluorophenyl) ketone
PC2693-1G PC2693-25G PC2693-5G
APOSPC2693-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2693-1G APOSPC2693-25G APOSPC2693-5G
3,3'-Difluorobenzophenone 99%
3,3'-Difluorobenzophenone
Formula: C₁₃H₈F₂O
Peso molecolare: 218,2 g/mol
Punto di fusione: 58…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000337
CAS Number: 345-70-0