Stampa…
2,6-Difluorobenzophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2692-100G PC2692-25G PC2692-5G
APOSPC2692-100GEA 364 EUR
APOSPC2692-100G APOSPC2692-25G APOSPC2692-5G
2,6-Difluorobenzophenone 98%
2,6-Difluorobenzophenone
Formula: C₁₃H₈F₂O
Peso molecolare: 218,2 g/mol
Punto di ebollizione: 120 °C/2mmHg
Densità: 1,244 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009895
CAS Number: 59189-51-4
EINECS: 261-650-0