Stampa…
2,5-Difluorobenzophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2691-100G PC2691-25G PC2691-5G
APOSPC2691-100GEA 212 EUR
APOSPC2691-100G APOSPC2691-25G APOSPC2691-5G
2,5-Difluorobenzophenone 97%
2,5-Difluorobenzophenone
Formula: C₁₃H₈F₂O
Peso molecolare: 218,2 g/mol
Punto di ebollizione: 120…123 °C/0,4mmHg
Densità: 1,262 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009899
CAS Number: 85068-36-6
EINECS: 285-298-2