Stampa…
2,4'-Difluorobenzophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
PC2690B-100G PC2690B-25G PC2690B-5G
APOSPC2690B-100GEA 51 EUR
APOSPC2690B-100G APOSPC2690B-25G APOSPC2690B-5G
2,4'-Difluorobenzophenone 97%
2,4'-Difluorobenzophenone
Formula: C₁₃H₈F₂O
Peso molecolare: 218,2 g/mol
Punto di ebollizione: 176…178 °C/16mmHg
Punto di fusione: 22…24 °C
Densità: 1,244 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000319
CAS Number: 342-25-6
EINECS: 206-441-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III