Stampa…
2,4-Difluorobenzophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2690-10G PC2690-50G
APOSPC2690-10GEA 79.9 EUR
APOSPC2690-10G APOSPC2690-50G
2,4-Difluorobenzophenone 97%
2,4-Difluorobenzophenone
Formula: C₁₃H₈F₂O
Punto di ebollizione: 120 °C/2mmHg
Densità: 1,261 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000331
CAS Number: 85068-35-5