Stampa…
2,3'-Difluorobenzophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2689M-1G PC2689M-5G
APOSPC2689M-1GEA 98.9 EUR
APOSPC2689M-1G APOSPC2689M-5G
2,3'-Difluorobenzophenone 97%
2,3'-Difluorobenzophenone
Formula: C₁₃H₈F₂O
Punto di ebollizione: 142…143 °C/3mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017914
CAS Number: 58139-11-0