Stampa…
2,3-Difluorobenzophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC2689-10G PC2689-50G PC2689-5G PC2689-100G
APOSPC2689-10GEA 84.4 EUR
APOSPC2689-10G APOSPC2689-50G APOSPC2689-5G APOSPC2689-100G
2,3-Difluorobenzophenone 97%
2,3-Difluorobenzophenone
Formula: C₁₃H₈F₂O
Peso molecolare: 218,2 g/mol
Punto di ebollizione: 176…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061139
CAS Number: 208173-20-0