1,2-Difluoro-3-iodobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC2686-1G
PC2686-5G
APOSPC2686-1GEA
16.1
EUR
APOSPC2686-1G
APOSPC2686-5G
1,2-Difluoro-3-iodobenzene 97%
1,2-Difluoro-3-iodobenzene
Formula:
C₆H₃F₂I Peso molecolare: 239,9893 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08458090 CAS Number: 64248-57-3 |