Stampa…
2-Amino-5-fluoro-3-iodopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2681-1G PC2681-250MG PC2681-5G
APOSPC2681-1GEA 152 EUR
APOSPC2681-1G APOSPC2681-250MG APOSPC2681-5G
2-Amino-5-fluoro-3-iodopyridine
2-Amino-5-fluoro-3-iodopyridine
Formula: C₅H₄FIN₂
Peso molecolare: 238,0015 g/mol
Punto di fusione: 70…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08688587
CAS Number: 823218-51-5