Stampa…
2,5-Difluorobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2679-100G PC2679-25G
APOSPC2679-100GEA 219 EUR
APOSPC2679-100G APOSPC2679-25G
2,5-Difluorobenzonitrile 98%
2,5-Difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₃F₂N
Punto di ebollizione: 188 °C
Punto di fusione: 33…35 °C
Flash Pt: 77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001777
CAS Number: 64248-64-2
UN: 2930
ADR: 6.1+4.1,II