Stampa…
2,4-Difluorobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2678-100G PC2678-500G PC2678-1KG
APOSPC2678-100GEA 40.8 EUR
APOSPC2678-100G APOSPC2678-500G APOSPC2678-1KG
2,4-Difluorobenzonitrile 98%
2,4-Difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₃F₂N
Peso molecolare: 139,1 g/mol
Punto di ebollizione: 189 °C
Punto di fusione: 43…49 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009826
CAS Number: 3939-09-1
EINECS: 223-523-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III