Stampa…
3-Fluoro-5-iodopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2676-1G PC2676-250MG
APOSPC2676-1GEA 29 EUR
APOSPC2676-1G APOSPC2676-250MG
3-Fluoro-5-iodopyridine
3-Fluoro-5-iodopyridine
Formula: C₅H₃FIN
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08457780
CAS Number: 757950-13-3