Stampa…
3-Fluoro-2-iodopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2675-1G PC2675-250MG PC2675-5G
APOSPC2675-1GEA 71.6 EUR
APOSPC2675-1G APOSPC2675-250MG APOSPC2675-5G
3-Fluoro-2-iodopyridine
3-Fluoro-2-iodopyridine
Formula: C₅H₃FIN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095288
CAS Number: 146141-04-0