Stampa…
3-Fluoro-4-iodopyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2674-1G PC2674-5G
APOSPC2674-1GEA 17.6 EUR
APOSPC2674-1G APOSPC2674-5G
3-Fluoro-4-iodopyridine 98%
3-Fluoro-4-iodopyridine
Formula: C₅H₃FIN
Peso molecolare: 222,99 g/mol
Punto di fusione: 85…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03092927
CAS Number: 22282-75-3