Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-5-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2673-1G PC2673-5G PC2673-25G
APOSPC2673-1GEA 48.1 EUR
APOSPC2673-1G APOSPC2673-5G APOSPC2673-25G
4-Bromo-2-fluoro-5-nitroaniline
4-Bromo-2-fluoro-5-nitroaniline
Formula: C₆H₄BrFN₂O₂
Peso molecolare: 235,0106 g/mol
Punto di fusione: 92…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08741367
CAS Number: 87547-06-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III