Stampa…
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2672-5G PC2672-25G
APOSPC2672-5GEA 137 EUR
APOSPC2672-5G APOSPC2672-25G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenol
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenol
Formula: C₇H₄BrF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864310
CAS Number: 886496-88-4