Methyl-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)acetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl 2-chloro-4-fluorophenylacetate, Methyl 2-(2-chloro-4-fluorophenyl)acetate
PC2671-10G
PC2671-25G
PC2671-5G
APOSPC2671-10GEA
78.6
EUR
APOSPC2671-10G
APOSPC2671-25G
APOSPC2671-5G
Methyl-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)acetate 98%
Methyl-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)acetate
Formula:
C₉H₈ClFO₂ Peso molecolare: 202,609 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00800611 CAS Number: 214262-88-1 |