Stampa…
2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2670-100G PC2670-25G PC2670-5G
APOSPC2670-100GEA 151 EUR
APOSPC2670-100G APOSPC2670-25G APOSPC2670-5G
2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid 97%
2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₃F₂NO₄
Punto di fusione: 125…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115713
CAS Number: 153775-33-8