Stampa…
3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid, 3-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid, 3-Fluoro-4-methoxycarbonylphenylboronic acid, 3-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
PC2667-1G PC2667-25G PC2667-5G
APOSPC2667-1GEA 62.6 EUR
APOSPC2667-1G APOSPC2667-25G APOSPC2667-5G
3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BFO₄
Peso molecolare: 197,96 g/mol
Punto di fusione: 180…184 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04115665
CAS Number: 505083-04-5