Stampa…
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Brom-4-cyan-3-fluorbenzene
PC2665-100G PC2665-25G
APOSPC2665-100GEA 85.8 EUR
APOSPC2665-100G APOSPC2665-25G
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile 98%
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₃BrFN
Peso molecolare: 200,01 g/mol
Punto di ebollizione: 238…239 °C
Punto di fusione: 69…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143264
CAS Number: 105942-08-3
ADR: 6.1,III