Stampa…
2,4-Difluorobenzhydrazide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Difluorobenzoic acid hydrazide, 2,4-Difluorobenzohydrazide, 2,4-Difluorobenzoic hydrazide, 2,4-Difluorobenzene-1-carbohydrazide
PC2664-1G PC2664-5G
APOSPC2664-1GEA 14.7 EUR
APOSPC2664-1G APOSPC2664-5G
2,4-Difluorobenzhydrazide 98%
2,4-Difluorobenzhydrazide
Formula: C₇H₆F₂N₂O
Peso molecolare: 172,13 g/mol
Punto di fusione: 141…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173685
CAS Number: 118737-62-5