Stampa…
3,5-Difluorobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2663-100G PC2663-500G
APOSPC2663-100GEA 110 EUR
APOSPC2663-100G APOSPC2663-500G
3,5-Difluorobenzoic acid 98%
3,5-Difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₄F₂O₂
Peso molecolare: 158,1 g/mol
Punto di fusione: 119…123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010323
CAS Number: 455-40-3
EINECS: 610-261-8