Stampa…
3,4-Difluorobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2662-100G PC2662-25G PC2662-500G
APOSPC2662-100GEA 42.2 EUR
APOSPC2662-100G APOSPC2662-25G APOSPC2662-500G
3,4-Difluorobenzoic acid 98%
3,4-Difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₄F₂O₂
Punto di fusione: 120…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011672
CAS Number: 455-86-7
EINECS: 207-249-6