Stampa…
2,6-Difluorobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2660-100G PC2660-2.5KG PC2660-500G
APOSPC2660-100GEA 21.9 EUR
APOSPC2660-100G APOSPC2660-2.5KG APOSPC2660-500G
2,6-Difluorobenzoic acid 98%
2,6-Difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₄F₂O₂
Punto di ebollizione: 72…77 °C/13mmHg
Punto di fusione: 156…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002411
CAS Number: 385-00-2
EINECS: 206-856-3