Stampa…
1-(Trifluoromethanesulphonyl)-1H-benzotriazole
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2658-1G PC2658-5G
APOSPC2658-1GEA 231 EUR
APOSPC2658-1G APOSPC2658-5G
1-(Trifluoromethanesulphonyl)-1H-benzotriazole
1-(Trifluoromethanesulphonyl)-1H-benzotriazole
Formula: C₇H₄F₃N₃O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00963686
CAS Number: 117632-84-5
UN: 1759
ADR: 8,II