Stampa…
2,5-Difluorobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2656-100G PC2656-25G PC2656-500G
APOSPC2656-100GEA 55.1 EUR
APOSPC2656-100G APOSPC2656-25G APOSPC2656-500G
2,5-Difluorobenzoic acid 98%
2,5-Difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₄F₂O₂
Punto di fusione: 131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002410
CAS Number: 2991-28-8
EINECS: 221-060-6