2,4-Difluorobenzoic acid 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₄F₂O₂ Punto di fusione: 184…190 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011670 CAS Number: 1583-58-0 EINECS: 216-430-9 |