Stampa…
2,3-Difluorobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2654-10G PC2654-250G PC2654-50G PC2654-25G PC2654-100G PC2654-500G
APOSPC2654-10GEA 19 EUR
APOSPC2654-10G APOSPC2654-250G APOSPC2654-50G APOSPC2654-25G APOSPC2654-100G APOSPC2654-500G
2,3-Difluorobenzoic acid 98%
2,3-Difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₄F₂O₂
Peso molecolare: 158,1 g/mol
Punto di fusione: 160…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010267
CAS Number: 4519-39-5