Stampa…
Tris(2,2,2-trifluoroethyl) Phosphate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tris(2,2,2-trifluoroethyl)phosphate, Phosphoric acid tris(2,2,2-trifluoroethyl) ester
PC2653-25G PC2653-5G PC2653-100G
APOSPC2653-25GEA 466 EUR
APOSPC2653-25G APOSPC2653-5G APOSPC2653-100G
Tris(2,2,2-trifluoroethyl) Phosphate
Tris(2,2,2-trifluoroethyl) Phosphate
Formula: C₆H₆F₉O₄P
Peso molecolare: 344,07 g/mol
Punto di ebollizione: 83…86 °C/11mmHg
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 1,5941 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00233117
CAS Number: 358-63-4