Stampa…
3,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,4-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC2646E-100G PC2646E-25G PC2646E-5G
APOSPC2646E-100GEA 87.3 EUR
APOSPC2646E-100G APOSPC2646E-25G APOSPC2646E-5G
3,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
3,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃ClF₂O₂S
Peso molecolare: 212,6 g/mol
Punto di ebollizione: 105 °C/15mmHg
Densità: 1,586 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153120
CAS Number: 145758-05-0
UN: 3265
ADR: 8,II