2,6-Difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₃ClF₂O₂S Punto di ebollizione: 105…110 °C/2mmHg Densità: 1,568 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00085004 CAS Number: 60230-36-6 UN: 3265 ADR: 8,II |