2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₃ClF₂O₂S Punto di ebollizione: 101…102 °C/1mmHg Densità: 1,581 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042481 CAS Number: 13918-92-8 UN: 3265 ADR: 8,II |