Stampa…
1,4-Difluorobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2640-500G PC2640-1KG
APOSPC2640-500GEA 195 EUR
APOSPC2640-500G APOSPC2640-1KG
1,4-Difluorobenzene 99%
1,4-Difluorobenzene
Formula: C₆H₄F₂
Peso molecolare: 114,09 g/mol
Punto di ebollizione: 88…89 °C
Punto di fusione: –13 °C
Densità: 1,149 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 2 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000344
CAS Number: 540-36-3
EINECS: 208-742-9
UN: 1993
ADR: 3,II