Stampa…
2,4,6-Trifluorobenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (2,4,6-Trifluorophenyl)methanamine
PC2639-5G PC2639-1G PC2639-25G
APOSPC2639-5GEA 94.5 EUR
APOSPC2639-5G APOSPC2639-1G APOSPC2639-25G
2,4,6-Trifluorobenzylamine 98%
2,4,6-Trifluorobenzylamine
Formula: C₇H₆F₃N
Peso molecolare: 161,13 g/mol
Punto di ebollizione: 165 °C
Densità: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236317
CAS Number: 214759-21-4
UN: 2735
ADR: 8,III