Stampa…
2-(Trifluoromethyl)-p-anisidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline
PC2635-1G PC2635-25G PC2635-5G
APOSPC2635-1GEA 14.7 EUR
APOSPC2635-1G APOSPC2635-25G APOSPC2635-5G
2-(Trifluoromethyl)-p-anisidine 98%
2-(Trifluoromethyl)-p-anisidine
Formula: C₈H₈F₃NO
Peso molecolare: 191,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972660
CAS Number: 53903-49-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III