1,3-Difluorobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₄F₂ Punto di ebollizione: 82 °C Punto di fusione: –59 °C Densità: 1,163 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 2 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000327 CAS Number: 372-18-9 EINECS: 206-746-5 UN: 1993 ADR: 3,II |