Stampa…
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
PC2623-5G PC2623-100G PC2623-25G
APOSPC2623-5GEA 21.9 EUR
APOSPC2623-5G APOSPC2623-100G APOSPC2623-25G
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
Punto di fusione: 106…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00674032
CAS Number: 53473-36-2