Stampa…
1,2-Difluorobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2620-1KG PC2620-2.5KG PC2620-500G
APOSPC2620-1KGEA 306 EUR
APOSPC2620-1KG APOSPC2620-2.5KG APOSPC2620-500G
1,2-Difluorobenzene 99%
1,2-Difluorobenzene
Formula: C₆H₄F₂
Punto di ebollizione: 92 °C
Punto di fusione: –34 °C
Densità: 1,158 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 1 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000284
CAS Number: 367-11-3
EINECS: 206-680-7
UN: 1993
ADR: 3,II