3,5-Difluorobenzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC2619D-100G
PC2619D-25G
PC2619D-5G
APOSPC2619D-100GEA
173
EUR
APOSPC2619D-100G
APOSPC2619D-25G
APOSPC2619D-5G
3,5-Difluorobenzamide 97%
3,5-Difluorobenzamide
Formula:
C₇H₅F₂NO Punto di fusione: 155…157 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00061138 CAS Number: 132980-99-5 |