Stampa…
3,4-Difluorobenzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2619-100G PC2619-10G PC2619-50G
APOSPC2619-100GEA 114 EUR
APOSPC2619-100G APOSPC2619-10G APOSPC2619-50G
3,4-Difluorobenzamide 97%
3,4-Difluorobenzamide
Formula: C₇H₅F₂NO
Punto di fusione: 129…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015549
CAS Number: 85118-04-3
EINECS: 285-656-8