2,6-Difluorobenzamide 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₅F₂NO Punto di fusione: 145…148 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007972 CAS Number: 18063-03-1 EINECS: 241-972-8 |