Stampa…
2,4-Difluorobenzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2616-1G PC2616-5G
APOSPC2616-1GEA 14.7 EUR
APOSPC2616-1G APOSPC2616-5G
2,4-Difluorobenzamide 97%
2,4-Difluorobenzamide
Formula: C₇H₅F₂NO
Peso molecolare: 157,12 g/mol
Punto di fusione: 160…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015547
CAS Number: 85118-02-1
EINECS: 285-654-7