3,5-Difluorobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₄F₂O Punto di ebollizione: 61…63 °C/43mmHg Punto di fusione: 17 °C Densità: 1,296 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 56 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010329 CAS Number: 32085-88-4 UN: 1989 ADR: 3,III |