3,4-Difluorobenzaldehyde 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₄F₂O Punto di ebollizione: 180 °C Densità: 1,288 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 65 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010328 CAS Number: 34036-07-2 EINECS: 422-180-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...