Stampa…
2,6-Difluorobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2615D-100G PC2615D-25G
APOSPC2615D-100GEA 94.5 EUR
APOSPC2615D-100G APOSPC2615D-25G
2,6-Difluorobenzaldehyde 97%
2,6-Difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄F₂O
Peso molecolare: 142,1 g/mol
Punto di ebollizione: 82…84 °C/15mmHg
Punto di fusione: 15…17 °C
Densità: 1,317 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010293
CAS Number: 437-81-0