Stampa…
2,4-Difluorobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2615B-100G PC2615B-25G
APOSPC2615B-100GEA 80 EUR
APOSPC2615B-100G APOSPC2615B-25G
2,4-Difluorobenzaldehyde 98%
2,4-Difluorobenzaldehyde
Tetrahedron Lett., 34, 6525 (1993): ortho-fluoro can be regioselectively displaced by nucleophiles.
Formula: C₇H₄F₂O
Punto di ebollizione: 32 °C/3mmHg
Punto di fusione: 44257 °C
Densità: 1,299 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010326
CAS Number: 1550-35-2
EINECS: 216-287-2
UN: 1989
ADR: 3,III