Stampa…
3,5-Difluoroanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2614J-100G PC2614J-25G PC2614J-5G
APOSPC2614J-100GEA 144 EUR
APOSPC2614J-100G APOSPC2614J-25G APOSPC2614J-5G
3,5-Difluoroanisole 98%
3,5-Difluoroanisole
Formula: C₇H₆F₂O
Punto di ebollizione: 145…148 °C
Densità: 1,234 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042560
CAS Number: 93343-10-3
UN: 1993
ADR: 3,III