Stampa…
3,4-Difluoroanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2614H-100G PC2614H-10G PC2614H-25G PC2614H-5G
APOSPC2614H-100GEA 105 EUR
APOSPC2614H-100G APOSPC2614H-10G APOSPC2614H-25G APOSPC2614H-5G
3,4-Difluoroanisole 98%
3,4-Difluoroanisole
Formula: C₇H₆F₂O
Densità: 1,216 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010730
CAS Number: 115144-40-6
UN: 1993
ADR: 3,III